Learn More
Bochem™ Drahtkorb aus Edelstahl, quadratisch
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
150 x 150 x 150 mm
160 x 160 x 160 mm
180 x 180 x 180 mm
200 x 200 x 150 mm
200 x 200 x 200 mm
250 x 150 x 150 mm
300 x 200 x 150 mm
400 x 300 x 200 mm
Array:
160 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Edelstahl
- Quadratisch
- Flacher Boden für Stabilität
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B) | 250 x 150 mm (L x B) |
| Abmessungen (L x B x H) | 250 x 150 x 150 mm |
| Gewicht (metrisch) | 410 g |
| Produkttyp | Drahtkorb |
| Array | 250 mm |