Learn More
Bochem™ Drahtkorb aus Edelstahl, quadratisch
Artikelnummer. 10644032
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
150 x 150 x 150 mm
160 x 160 x 160 mm
180 x 180 x 180 mm
200 x 200 x 150 mm
200 x 200 x 200 mm
250 x 150 x 150 mm
300 x 200 x 150 mm
400 x 300 x 200 mm
Array:
160 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Array Packungsgröße
10644032 200 x 200 x 200 mm 200 mm 1 Stück
10000751 150 x 150 x 150 mm - 1 Stück
10468812 180 x 180 x 180 mm 180 mm 1 Stück
10603462 160 x 160 x 160 mm 160 mm 1 Stück
10545031 200 x 200 x 150 mm 200 mm 1 Stück
10545221 250 x 150 x 150 mm 250 mm 1 Stück
10654032 300 x 200 x 150 mm 300 mm 1 Stück
10244271 400 x 300 x 200 mm 400 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10644032 Lieferant Bochem™ Lieferanten-Nr. 10031
Verfügbar ab: 07-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lagern Sie Laborartikel im Bochem™ Edelstahl-Drahtkorb, quadratisch. Er ist robust und stabil.
  • Edelstahl
  • Quadratisch
  • Flacher Boden für Stabilität
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 200 x 200 mm (L x B)
Abmessungen (L x B x H) 200 x 200 x 200 mm
Gewicht (metrisch) 481 g
Produkttyp Drahtkorb
Array 200 mm