Learn More
Bochem™ Drahtkörbe aus Edelstahl
Artikelnummer. 10603652
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
150 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch)
10603652 150 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10603652 Lieferant Bochem™ Lieferanten-Nr. 10028
Top-Seller. Mega-Ersparnisse.
Verwenden Sie den Aktionscode 27997
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Material 18/10 E-Poli
Abmessungen (L x B x H) 180 x 180 x 150 mm
Länge (metrisch) 180 mm
Höhe (metrisch) 150 mm
Breite (metrisch) 180 mm