Learn More
Bochem™ Drahtkorb aus Edelstahl, quadratisch
Artikelnummer. 10683452
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
150 x 100 x 100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Packungsgröße
10683452 150 x 100 x 100 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10683452 Lieferant Bochem™ Lieferanten-Nr. 10023
Top-Seller. Mega-Ersparnisse.
Verwenden Sie den Aktionscode 27997
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lagern Sie Laborartikel im Bochem™ Edelstahl-Drahtkorb, quadratisch. Er ist robust und stabil.
  • Edelstahl
  • Quadratisch
  • Flacher Boden für Stabilität
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) 150 x 100 x 100 mm
Produkttyp Drahtkorb
Array 150 mm
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.