missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Systec™ Drahtgeflechtkorb aus Edelstahl

Artikelnummer. 12002949
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Systec Autoklav der V-Serie V-75
Systec D-100, H-100, D-200, H-200
Systec D-150, H-150
Systec D23
Systec D45
Systec V-40, V-55
Systec V-65, V-95
Systec V-Serie Autoklav V-65 bis V95
Größe:
400 L x 19 B x 160 mm H
H x Durchm.: 330 x 290 mm
H x Durchm.: 385 x 365 mm
H x Durchm.: 390 x 240 mm
H x Durchm.: 390 x 290 mm
H x Durchm.: 885 x 240 mm
L x B x H: 495 x 318 x 219 mm
L x B x H: 500 x 245 x 220 mm
L x B x H: 750 x 370 x 150 mm
L x B x H: 750 x 370 x 300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Größe unitSize
12002949 Systec D-150, H-150 L x B x H: 750 x 370 x 300 mm 1 Stück
12185481 Systec D-100, H-100, D-200, H-200 L x B x H: 495 x 318 x 219 mm -
10216853 Systec D-150, H-150 L x B x H: 750 x 370 x 300 mm 1 Stück
12195481 Systec D-150, H-150 L x B x H: 750 x 370 x 150 mm -
10795292 Systec D23 400 L x 19 B x 160 mm H 1 Stück
12012979 Systec D45 L x B x H: 500 x 245 x 220 mm 1 Stück
10484803 Systec V-65, V-95 H x Durchm.: 885 x 240 mm -
11345814 Systec V-40, V-55 H x Durchm.: 330 x 290 mm 1 Stück
10552275 Systec V-65, V-95 H x Durchm.: 390 x 240 mm 1 Stück
10283713 Systec Autoklav der V-Serie V-75 H x Durchm.: 390 x 290 mm 1 Stück
10601534 Systec V-Serie Autoklav V-65 bis V95 H x Durchm.: 385 x 365 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12002949 Lieferant Systec™ Lieferanten-Nr. 7073
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Verwenden Sie diese stapelbaren Gitterkörbe mit Systec™ Autoklaven. Systec Drahtgitterkörbe sind aus Edelstahl und werden sauber verschweißt.

  • Die Tisch-Autoklaven sind für mehr Stabilität mit verstellbaren Schrauben ausgestattet
  • Nutzen Sie den verfügbaren Platz in der Kammer voll aus, besonders beim Sterilisieren kleiner Gegenstände
  • Das gesamte Regalsystem oder einzelne Tabletts können entfernt werden

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Geräte) Systec D-150, H-150
Produkttyp Drahtgeflechtkorb
Material Edelstahl
Menge Je 1
Größe L x B x H: 750 x 370 x 300 mm
Abmessungen (L x B x H) 750 x 370 x 300 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.