Learn More
Hanna Instruments™ Wire temperature probe for ovens, 1 m cable
Artikelnummer. 10482604
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Sonde:
1.5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Sonde Packungsgröße
10482604 1.5 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10482604 Lieferant Hanna Instruments™ Lieferanten-Nr. HI766Z
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    224.77 €
    154.11 € / 1 Stück
    Sparen 70.66 €
    31% Rabatt
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erhalten Sie hochgenaue Temperaturmesswerte in Öfen. Hanna Instruments™ Wire Thermoelement-Thermoelementsonde Typ K für Öfen ist eine dünne, aber robuste Thermoelementsonde mit m 1 Draht. Es ist für die Verwendung mit dem HI766HD austauschbaren Sondengriff und einem kompatiblen Thermoelementthermometer konzipiert.
Die Thermoelementsonde Typ K für Thermoelemente mit Draht für Öfen wurde für die Messung von Temperaturen in Öfen entwickelt, was bei herkömmlichen Sonden schwierig sein kann. Der Drahtsensor aus Edelstahl reicht 1 m (3.3 ft.) bis zum Thermoelementanschluss des Messgeräts. Die Ansprechzeit einer Messung wird durch die Position des Sensors in Bezug auf die zu messende Substanz beeinflusst. Die Drahtkonstruktion bietet eine schnelle Reaktion von 4Sekunde für einen Temperaturmesswert.
  • Robuste, korrosionsbeständige Edelstahlkonstruktion
  • Kann Ofen mit Temperaturen von bis zu 1100 °C (2000 °F) messen
  • Sonde mit dünner Spitze von 255 mm (10 Zoll)
  • Reaktionszeit: 4 Sekunden (90 % des Endwerts)
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) Sonde 0,06 in.
Durchmesser (metrisch) Sonde 1.5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Temperaturmessung in Öfen
Länge (angloamerikanisch) Sonde 10 Zoll
Länge (metrisch) 255 mm
Länge (metrisch) Kabel 1 m
Gesamtlänge (metrisch) 225 mm
Länge (metrisch) Sonde 255 mm
Material Edelstahl
Messzeit 4 s
Sondentyp Drahtsonde
Produkttyp Ofenthermoelementsonde
Max. Temperatur (metrisch) 1.100 °C
Min. Temperatur (metrisch) 1.100 °C
Temperaturbereich (metrisch) 1100 °C
Zur Verwendung mit (Geräte) Modelle Hi-935005, HI-935002, HI-93531, HI-93531N, HI-93531R, HI-93532R, HI-93530, HI-93530N, HI-9063, HI-93551, HI-93551N, HI-93542, HI-93552R