Learn More
Linker Industrietechnik™ Reagenzglasgestell aus Edelstahldraht
Artikelnummer. 10065060
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
16 mm
25 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) unitSize
10065060 25 mm 1 Stück
10035050 16 mm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10065060
Marke: Linker Industrietechnik™ 516.262.0700206
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Produkttyp Teströhrchengestell
Aufnahmevermögen Röhrchen (25 mm)
Material Edelstahldraht
Positionen 12
Abmessungen (L x B x H) 26 x 26 x 70 mm
Durchmesser (metrisch) Öffnung 25 mm
Außendurchmesser (metrisch) 25 mm