missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Linker Industrietechnik™ Reagenzglasgestell aus Edelstahldraht

Artikelnummer. p-8008334
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
16 mm
25 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) unitSize
10035050 16 mm 1 Stück
10065060 25 mm 1 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10035050

Marke: Linker Industrietechnik™ 516.182.0700406

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Produkttyp Teströhrchengestell
Aufnahmevermögen Röhrchen (16 mm)
Material Draht, Edelstahl
Positionen 24
Abmessungen (L x B x H) 18 x 18 x 70mm
Durchmesser (metrisch) Öffnung 16 mm
Außendurchmesser (metrisch) 16 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.