Learn More
Erlab Arbeitsfläche aus Edelstahl Captair 483 Smart
Artikelnummer. 15545164 Alle ansehen Erlab Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Captair 483 Abluft-Filterabzugshaube
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
15545164 Captair 483 Abluft-Filterabzugshaube 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15545164 Lieferant Erlab Lieferanten-Nr. I0164050001
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Arbeitsfläche für Ihre abluftlosen Abzugshauben.
  • Arbeitsfläche für Ihre abluftlose Abzugshaube 483 Smart
  • Material: Edelstahl
  • Ausrüstung: Auffangwanne für ausgelaufene Flüssigkeiten
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Captair 483 Abluft-Filterabzugshaube
Produkttyp Arbeitsfläche