Beschreibung
- Laborarbeitsflächen und Wiegeflächen: Erlab Arbeitsflächen sind so konzipiert, dass sie eine langlebige, chemisch resistente und leicht zu reinigende Arbeitsfläche für kanallose Gehäuse, Filterschränke und Laborbänke bieten. Jede Oberfläche ist exakt auf die entsprechende Erlab Ausrüstung zugeschnitten.
- Für den Laboreinsatz ausgewählte Materialien
- Hochwiderstandsmaterialien, die für den täglichen Kontakt mit Laborchemikalien geeignet sind
- Glatte, nicht poröse Oberfläche, die schnell und einfach zu dekontaminieren ist
- Widerstandsfähig gegen Kratzer, Aufprall und routinemäßige Reinigungsmittel
- Edelstahlversionen sind für Anwendungen erhältlich, die maximale chemische und biologische Resistenz erfordern
- Segmentierte und wiegende Versionen sind für spezifische Handhabungsanforderungen erhältlich
- Für sicheres Handling ausgelegt: Die Arbeitsplattengeometrie trägt zur Eindämmungsleistung des Gehäuses bei, indem sie den korrekten Luftstrom an der Arbeitsfläche aufrechterhält. Segmentierte Versionen ermöglichen eine einfache Entfernung zur Reinigung oder zum Durchführen von Geräten, während Wiegeflächen eine stabile, vibrationsgedämpfte Unterstützung für präzise Waage bieten.
- Hauptvorteile:
- Chemisch resistente, leicht zu reinigende Arbeitsfläche.
- Genaue Passung mit der entsprechenden Erlab Ausrüstung.
- Lange Lebensdauer bei intensiver Labornutzung.
- Optionen für Wiegen und segmentierte Konfigurationen sind verfügbar.
- Trägt zur korrekten Luftstrom- und Eindämmungsleistung bei.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Captair Kanallose Filter-Dampfhaube |
| Produkttyp | Arbeitsfläche |