Learn More
Sanplatec™ Edelstahl-Vakuumexsikkator SNV-250SUS
Artikelnummer. 30245657
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
15 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
30245657 15 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Das transparente Türfenster ist aus Acryl gefertigt. Bitte prüfen Sie die Wärmebeständigkeit des Materials, bevor Sie wärmeabgebende Materialien oder Chemikalien verwenden.
Artikelnummer. 30245657 Lieferant Sanplatec™ Lieferanten-Nr. 27400+BS/RCSNV250SUS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2810.00 €
    2153.68 € / 1 Stück
    Sparen 656.32 €
    23% Rabatt
Verfügbar ab: 08-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das transparente Türfenster ist aus Acryl gefertigt. Bitte prüfen Sie die Wärmebeständigkeit des Materials, bevor Sie wärmeabgebende Materialien oder Chemikalien verwenden.
Edelstahl bietet hervorragende Haltbarkeit und Chemikalienbeständigkeit. Kompakte Größe mit 2 Ventilen und 1 Manometer.
  • Vakuum-Exsikkator mit ausgezeichneter Haltbarkeit und Luftdichtheit
  • Türrahmen aus Edelstahl, Türblatt aus Acrylglas für optimale Probensichtbarkeit
  • SUS-Material verhindert Korrosion bei der Lagerung von Chemikalien
  • Zulässiges Vakuum: von 0,1 bis 101 kPa
  • Volumen: ca. 15 l
  • Vakuummeter: 1 Stück (für 0 bis 0,1 MPa)
  • Ventile: 2 Stück (Düsenaußendurchmesser 9 mm)
  • Außenmaterial: Edelstahl (SUS304)
  • Innenmaterial: Edelstahl (SUS304)
  • Regal: Edelstahl, 1 Stück (unterer Raum H 100 mm, oberer Raum H 150 mm)
  • Tür: Edelstahlrahmen (SUS304) + 20 mm Acrylglasplatte
  • Türdichtung: Silikonkautschuk
Spezifikation
Material Kunststoff
Produkttyp Vakuum-Exsikkator
Enthält 2 Ventile, 1 Manometer, 1 Ablage
Volumen (metrisch) 15 l
Höhe (metrisch) 335 mm
Gewicht (metrisch) 19 kg