Learn More
Invitrogen™ STAM Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (HL1637)
Artikelnummer. 30276479
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30276479 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Artikelnummer. 30276479
Marke: Invitrogen™ MA556886
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
STAM Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF
STAM (Signal transducing adaptor molecule) is an adaptor molecule involved in downstream signaling pathways mediated by growth factors and cytokines. STAM also plays an important role in endocytosis, the JAK-STAT signaling pathway, and membrane trafficking. In humans, the gene encoding STAM is located on chromosome 10.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen STAM
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon HL1637
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with no preservative
Gen STAM
Gen-Zugriffsnummer P70297, Q92783
Gen-Alias DKFZp686J2352; HSE1 homolog; RGD1564499; signal transducing adapter molecule 1; signal transducing adaptor molecule; signal transducing adaptor molecule (SH3 domain and ITAM motif) 1; Stam; STAM1; STAM-1; STAT91
Gensymbole STAM
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fragment of human STAM.
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 20844, 8027
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG