Learn More
Rogo Sampaic™ Ständer
Artikelnummer. 11702674
Change view
Click to view available options
Größe:
180 mm
120 x 210 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
11702674 120 x 210 mm 1 Stück
11722674 180 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11702674 Lieferant Rogo Sampaic™ Lieferanten-Nr. FFB515
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spezifikation
Produkttyp Ständer
Länge (metrisch) 210 mm
Größe 120 x 210 mm
Abmessungen (L x B) 210 x 120 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3 ft.
Anzahl pro Packung Je 1
Breite (metrisch) 120 mm