Learn More
Integra Biosciences™ Ständer
Artikelnummer. 10328811
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Packungsgröße
10328811 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10328811 Lieferant Integra Biosciences™ Lieferanten-Nr. 155501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.00 €
    79.38 € / 1 Stück
    Sparen 40.62 €
    33% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das VACUBOY Handoperator-Set besteht aus: VACUBOY Handoperator, Ständer, Adapter aus Gummi für Pasteurpipetten, 1-Kanal-Aufnahmeadapter 40 mm aus Edelstahl, 8-Kanal-Aufnahmeadapter 40 mm aus Edelstahl, 1-Kanal Aufnahmeadapter aus Kunststoff für Einwegspitzen, 1-Kanal Aufnahmeadapter aus Kunststoff und mit Auswerfer für Einwegspitzen, 8-Kanal Aufnahmeadapter aus Kunststoff und mit Auswerfer für Einwegspitzen. Geeignet für das VACUSAFE Aspirationssystem. Umfassendes Angebot an Zubehör verfügbar. Restbeträge an Flüssigkeiten können zuverlässig, präzise und auf praktische Weise abgegeben werden:
  • Präzise dosiertes Volumen
  • Keine Verluste von Tropfen
  • Keine Gefahr einer Kontaminierung
  • Ermüdungsfreie Tätigkeit
  • Energiesparsam: der manuell betätigte Operator – das Herzstück des Systems – kann als 1- oder 8-Kanal-Aspirator genutzt werden
  • Alle Bauteile mit Flüssigkeitskontakt sind autoklavierbar
Spezifikation
Beschreibung Vacuboy Tischständer