Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Stütz- und Verbindungsstange für Ständer
Artikelnummer. 10078750
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
13 cm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
10078750 13 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10078750 Lieferant Edmund Bühler GmbH™ Lieferanten-Nr. 0012 164
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gefertigt aus Edelstahl. Edmund Bühler GmbH™ Stativverbindungsstange ermöglicht die Aufnahme von Infrarot-Heizgeräten in ein Stativ.
  • Zur Verwendung mit IRB Infrarot-Heizgeräten
  • Edelstahl-Ausführung
  • Integriert die Heizung in einen Stützständer
  • Ungefähre Länge: 13 cm
Spezifikation
Zur Verwendung mit IRB Infrarot-Heizungen
Länge (metrisch) 13 cm
Material Edelstahl