Learn More
X10 Standardlösung, 10 ml
Artikelnummer. 11970088
Ansicht ändern
Click to view available options
Konzentration:
300 Mosm/kg H2O
900 Mosm/kg H2O
Packungsgröße:
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konzentration Packungsgröße
11970088 300 Mosm/kg H2O 10 Stück
11920557 900 Mosm/kg H2O 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11970088 Lieferant Loeser Lieferanten-Nr. 0.01.0001
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Ermöglicht die einfache Kalibrierung von Osmometern. Loeser™ Standard Solution kommt standardmäßig in 10 Glasampullen zu je 1 ml.
  • Standardlösung für Osmometer
  • Packung mit 10 Glasampullen mit 1 ml Inhalt.
  • Zur einfachen Kalibrierung von Osmometern
Spezifikation
Verpackung Glasampullen
Konzentration 300 Mosm/kg H2O
pH 7
Schmelzpunkt -0,55 °C
Siedepunkt 100,4 °C
Menge 10 ml