Learn More
Cole-Parmer™ 2-FINGER-KLEMME 215 MM
Artikelnummer. 11725419 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Mittel
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
11725419 Mittel 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11725419 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 0802142
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.00 €
    45.63 € / 1 Stück
    Sparen 25.37 €
    35% Rabatt
Verfügbar ab: 29-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur sicheren Aufnahme verschiedenster Glasartikel und -vorrichtungen konzipiert. Cole-Parmer™ Standard 2-zinkige Verlängerungsklemmen eignen sich optimal für zylindrische Laborartikel.
  • Mithilfe von Rändelschrauben lassen sich die Zinken leicht über einen weiten Bereich verstellen.
  • Erhältlich aus Edelstahl oder vernickeltem Zink
  • Lieferung mit rutschfesten Vinylhülsen
  • Beinhaltet Glasfaserabdeckungen für Temperaturen über 100 °C
  • Erhältlich in den Größen: klein, mittel und groß
  • Ein zusätzlicher Halter muss erworben werden, um Klammern an Laborgestellen, Stativen oder anderen Geräten zu befestigen
Specifications
Typ Standardmäßige 2-Finger-Verlängerungsklemme
Material Vernickelter Zink
Zur Verwendung mit (Anwendung) Halten von Kolben, Bechern und Büretten
Länge (angloamerikanisch) 8,5 in.
Länge (metrisch) 21,6 cm
Größe Mittel
Größe (metrisch) Griff 0 bis 78 mm
Größe (angloamerikanisch) Griff 0 bis 3,07 in.
Jaw Type Einzeleinstellung