Learn More
Standard-Pufferlösung pH 1.68
Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mL
60 Ampullen
Unit Size:
1 Stück
250 Milliliter
Description
Heissdampfsterilisiert. Mit individueller Chargennummer und Herstellerzertifikat. Die Pufferlösungen sind rückführbar auf internationale Standards und erfüllen alle Anforderungen von Qualitätssicherungssystemen. In FIOLAX™ Ampullen (Inhalt ca. 17mL) oder DURAN™ Glasflaschen (250mL). Weitere Lösungen und andere Verpackungseinheiten auf Anfrage.
pH bei 25°C: 1,68
Packung: 250mL
pH bei 25°C: 1,68
Packung: 250mL
Specifications
Specifications
| Siedepunkt | 100°C |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 1.01g/cm3 |
| pH | 1.68 |
| Physikalische Form | Liquid |
| Menge | 250 mL |
| Zusammensetzung | Wasser, Kaliumtetraoxalat-Dihydrat |
| Geruch | Odorless |
| Verpackung | DURAN™ Flasche |
| Sterilität | Sterile |
| Show More |