Learn More
Standard-Pufferlösung pH 1.68
Artikelnummer. p-8014347 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mL
60 Ampullen
Packungsgröße:
1 Stück
250 Milliliter
Artikelnummer. 10471171
Marke: SI Analytics 285137977
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
SI Analytics™ pH Standard Buffer Solution pH 1.68 ist gegen Veränderungen des pH-Werts beim Zufügen kleiner Mengen einer Säure resistent.
Heissdampfsterilisiert. Mit individueller Chargennummer und Herstellerzertifikat. Die Pufferlösungen sind rückführbar auf internationale Standards und erfüllen alle Anforderungen von Qualitätssicherungssystemen. In FIOLAX™ Ampullen (Inhalt ca. 17mL) oder DURAN™ Glasflaschen (250mL). Weitere Lösungen und andere Verpackungseinheiten auf Anfrage.
pH bei 25°C: 1,68
Packung: 1x60
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 100°C
Farbe Farblos
Dichte 1.01g/cm3
pH 1.68
Physikalische Form Liquid
Menge 60 Ampullen
Zusammensetzung Wasser, Kaliumtetraoxalat-Dihydrat
Geruch Odorless
Verpackung FIOLAX™ Ampullen
Sterilität Sterile
Dampfdruck 23hPa
Löslichkeitsinformationen Vollständig mit Wasser mischbar