missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Standard-Pufferlösung pH 4

Artikelnummer. 10590162 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Menge:
1000 ml
250 mL
60 Ampules
Packungsgröße:
1 Liter
1 Stück
250 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10590162

Marke: SI Analytics 285138727

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

SI Analytics™ pH Standard Buffer Solution pH 4 ist gegen Veränderungen des pH-Werts beim Zufügen kleiner Mengen einer Säure resistent.

  • Mit Herstellungszertifikat
  • Gemisch aus folgenden Komponenten: Wasser, Kaliumhydrogenphthalat
  • Bei Temperaturen zwischen 15° C und 25° C sind die Produkte mit einer Versiegelung von jeweils zwei Teilen zu lagern
  • Das Produkt enthält keine relevanten Mengen an Substanzen mit kritischen Werten, die am Arbeitsplatz überwacht werden müssen.
  • Das Abspülen größerer Mengen in die Kanalisation oder die aquatische Umwelt kann zu verminderten pH-Werten führen. Ein niedriger pH-Wert schadet Wasserorganismen. Bei der Verdünnung des Verwendungszwecks wird der pH-Wert erheblich erhöht, so dass nach der Verwendung des Produkts der in die Kanalisation entleerte wässrige Abfall nur wenig wassergefährdend ist
  • Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufsaugen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Siedepunkt 100 °C
Farbe Gelb
Dichte 1.01 g/cm3
pH 4
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 1000 ml
Zusammensetzung Wasser, Kaliumhydrogenphthalat
Geruch Geruchsneutral
Verpackung DURAN™ Flasche
Sterilität Steril
Dampfdruck 23 hPa
Löslichkeitsinformationen Vollständig mit Wasser mischbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt