Learn More
Standard Pufferlösung pH 4, 7 und 10,01, SI Analytics™
Artikelnummer. 10057780 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
3 x 20 Ampullen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10057780 3 x 20 Ampullen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10057780 Lieferant SI Analytics Lieferanten-Nr. 285138192
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
SI Analytics™ Standard Buffer Solution pH 4, 7 und 10.01 ist gegen Veränderungen des pH-Werts beim Zufügen kleiner Mengen einer Säure bzw. Base resistent.
  • Mit Herstellungszertifikat
  • Gemisch aus folgenden Komponenten: Wasser, Natriumkarbonat, Natriumhydrogencarbonat
  • Das Produkt enthält keine relevanten Mengen an Substanzen mit kritischen Werten, die am Arbeitsplatz überwacht werden müssen.
  • Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufsaugen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 100 °C
Farbe Bernsteinfarbig
Dichte 1.01 g/cm3
pH 4, 7, 10.01
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 3 x 20 Ampullen
Zusammensetzung Wasser, Natriumkarbonat, Natriumhydrogencarbonat
Geruch Geruchsneutral
Verpackung FIOLAX™ Ampullen
Sterilität Steril
Dampfdruck 23 hPa
Löslichkeitsinformationen Vollständig mit Wasser mischbar