Learn More
Standard-Pufferlösung pH 6,87, WTW™
Beschreibung
- Als Standard-Pufferlösungen sind die Puffer mit pH-Wert 6.865 und PL 7 in 250 ml-Flaschen erhältlich
- Standard-Pufferlösungen mit PTB/NIST Traceable-Zertifikat (Arbeitsreferenz-Pufferlösungen) für Präzisionsanwendungen – sicherer Einsatz
- Sie haben eine hohe pH-Genauigkeit von ±0.02
- Standard-Pufferlösungen gemäß DIN 19266-01: 2000
- Univeral-Pufferlösungen
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 100 °C |
| Farbe | Farblos |
| Analysenzertifikat | DIN/NIST |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Präzisionsanwendungen |
| pH | 6.87 |
| Physikalische Form | Flüssigkeits- |
| Menge | 250 ml |
| Verpackung | Flasche |