Learn More
Standard-Pufferlösung pH 7
Artikelnummer. 10131311 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Menge:
250 ml
60 Ampules
Packungsgröße:
1 Stück
250 Milliliter
Artikelnummer. 10131311
Marke: SI Analytics 285138221
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
SI Analytics™ Standard-Pufferlösung pH 7 ist gegen Veränderungen des pH-Werts beim Zufügen kleiner Mengen einer Säure oder einer Alkali resistent.
  • Mit Herstellungszertifikat
  • Gemisch aus folgenden Komponenten: Wasser, Dinatriumhydrogenphosphat, Zitronensäure
  • Das Produkt enthält keine relevanten Mengen an Substanzen mit kritischen Werten, die am Arbeitsplatz überwacht werden müssen.
  • Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufsaugen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 101°C
Farbe Farblos
Dichte 1.01g/cm3
pH 7
Physikalische Form Liquid
Menge 60 Ampules
Zusammensetzung Wasser, Dinatriumhydrogenphosphat, Zitronensäure
Geruch Odroless
Verpackung FIOLAX™ Ampullen
Sterilität Sterile
Dampfdruck 23hPa
Löslichkeitsinformationen Vollständig mit Wasser mischbar