Learn More
Koettermann™ Standardschrank für Säuren und Basen, PP, 900 x 720 x 520
Artikelnummer. 14805361
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (T x B x H):
515 x 900 x 720 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (T x B x H) Packungsgröße
14805361 515 x 900 x 720 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 14805361 Lieferant Koettermann™ Lieferanten-Nr. 37700011
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Koettermann™ Standardschrank für Säuren und Basen, PP, 900 x 720 x 520, bietet eine geeignete Aufbewahrungsmöglichkeiten für eine Vielzahl von Laboranforderungen, eignet sich aber besonders für die Aufbewahrung von Säuren und Basen.
  • Säuren-/Basen-Schrank
  • Zwei Türen
  • Drei Auszüge
  • Lüfter
Spezifikation
Abmessungen (T x B x H) 515 x 900 x 720 mm
Enthält 3 Schubladen, Ventilator
Anzahl Türen 2
Produkttyp Schrank für Säuren und Basen