Learn More
Kinematica Standard-Dispergieraggregat für PT2500 E
Artikelnummer. 13486473 Alle ansehen Kinematica Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Sonde:
12 mm
25 mm
Volumenbereich (metrisch):
100 ml bis 2 l
100 ml bis 2,5 l
Geschwindigkeit:
21 m/s
26 m/s
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Sonde Volumenbereich (metrisch) Geschwindigkeit Packungsgröße
13486473 25 mm 100 ml bis 2,5 l 26 m/s 1 Stück
11980439 12 mm 100 ml bis 2 l 21 m/s 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13486473 Lieferant Kinematica Lieferanten-Nr. 11030265
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2483.25 €
    2302.00 € / 1 Stück
    Sparen 181.25 €
    7% Rabatt
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwendet zwei Zahnreihen, eignet sich für ein breites Spektrum von Laboranwendungen und ist zuverlässig und effizient.
  • Auswahl und Anwendungen:
    • Alle Standard-Dispergieraufgaben
    • Mahlen von tierischen und menschlichen Gewebeproben in einer Vielzahl von Flüssigkeiten und Volumen
    • Probenvorbereitung für die Extraktion und Auflösung organischer Materialien
    • Probenvorbereitung für medizinische diagnostische Verfahren sowie DNA-Analysen
    • Extraktionen von Systemen / Substanzen aus Proben pflanzlichen Ursprungs
    • Aufschluss von tierischen und menschlichen Zellen
    • Deagglomeration von vereinigten Zellstrukturen
    • Intensives Mischen
Spezifikation
Produkttyp Standard-Dispergieraggregat
Geschwindigkeit 26 m/s
Volumenbereich (metrisch) 100 ml bis 2,5 l
Durchmesser (metrisch) Sonde 25 mm
Länge (metrisch) 192 mm
Modell PT-DA 25/2FEC-E1
Verpackungsmenge Je 1