Learn More
Cole-Parmer™ Standard-Schwimmerschalter
Artikelnummer. 11868661
Click to view available options
Material:
Polypropylen
Artikelnummer. 11868661
Marke: Cole-Parmer™ 0718706
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verlegen von der Oberseite des Tanks; zum Schutz der Verkabelung einen eigenen Kabelkanal anbringen
  • Alle Modelle akzeptieren 120/240 VAC und arbeiten als Schließer (NO) oder Öffner (NC), sofern nicht anders angegeben
  • Relaisausgang: Bei 24 VDC: 0.3 A; bei 120 VAC: 0.17
  • Min. spezifisches Gewicht: 0.9
  • Schalter inklusive 24 Zoll-Leitungen (außer 07187-12 mit 72 Zoll-Leitungen)
  • Wenn Ihr Niveaukontrollsystem die in der Tabelle angegebene Stromstärke überschreitet, einen Regler mit dem Schalter verwenden
Spezifikation
Material Polypropylen
Höhe (angloamerikanisch) 2.09375 Zoll
Enthält 24 Zoll Kabel
Maximaler Druck 150 psi
Max. Operating Temperature (Metric) -40 °C