Learn More
Thermo Scientific™ Standard-Verlängerungssatz für die Übertragung von Flüssigkeiten
Artikelnummer. 17830617 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Schlauchstil:
12,7 mm (1/2 in.) Innendurchmesser C-Flex 374
3,2 mm (1/8 in.) Innendurchmesser C-Flex 374
6,35 mm (1/4 in.) Innendurchmesser C-Flex 374
9,52 mm (3/8 in.) Innendurchmesser C-Flex 374
Schlauchgröße:
1 m (3,25 ft.)
2,5 m (8,2 ft)
5m (16,4 ft)
Abmessungen:
1/2 Zoll ID x 1/8 Zoll Wand
1/4 Zoll ID x 1/16 Zoll Wand
1/4 Zoll ID x 3/32 Zoll Wand
1/8 Zoll ID x 1/16 Zoll Wand
3/8 Zoll ID x 1/8 Zoll Wand
Packungsgröße:
10 Stück
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchstil Schlauchgröße Abmessungen unitSize
17830617 3,2 mm (1/8 in.) Innendurchmesser C-Flex 374 2,5 m (8,2 ft) 1/8 Zoll ID x 1/16 Zoll Wand 10 Stück
17850677 12,7 mm (1/2 in.) Innendurchmesser C-Flex 374 5m (16,4 ft) 1/2 Zoll ID x 1/8 Zoll Wand 10 Stück
17820617 3,2 mm (1/8 in.) Innendurchmesser C-Flex 374 5m (16,4 ft) 1/8 Zoll ID x 1/16 Zoll Wand 10 Stück
17850617 6,35 mm (1/4 in.) Innendurchmesser C-Flex 374 1 m (3,25 ft.) 1/4 Zoll ID x 1/16 Zoll Wand 10 Stück
17840617 6,35 mm (1/4 in.) Innendurchmesser C-Flex 374 2,5 m (8,2 ft) 1/4 Zoll ID x 1/16 Zoll Wand 10 Stück
17830677 6,35 mm (1/4 in.) Innendurchmesser C-Flex 374 5m (16,4 ft) 1/4 Zoll ID x 1/16 Zoll Wand 10 Stück
17810677 6,35 mm (1/4 in.) Innendurchmesser C-Flex 374 1 m (3,25 ft.) 1/4 Zoll ID x 3/32 Zoll Wand 10 Stück
17860617 6,35 mm (1/4 in.) Innendurchmesser C-Flex 374 2,5 m (8,2 ft) 1/4 Zoll ID x 3/32 Zoll Wand 10 Stück
17880617 6,35 mm (1/4 in.) Innendurchmesser C-Flex 374 5m (16,4 ft) 1/4 Zoll ID x 3/32 Zoll Wand 10 Stück
17870617 9,52 mm (3/8 in.) Innendurchmesser C-Flex 374 1 m (3,25 ft.) 3/8 Zoll ID x 1/8 Zoll Wand 10 Stück
17840677 9,52 mm (3/8 in.) Innendurchmesser C-Flex 374 2,5 m (8,2 ft) 3/8 Zoll ID x 1/8 Zoll Wand 10 Stück
17810617 3,2 mm (1/8 in.) Innendurchmesser C-Flex 374 1 m (3,25 ft.) 1/8 Zoll ID x 1/16 Zoll Wand 10 Stück
17860677 9,52 mm (3/8 in.) Innendurchmesser C-Flex 374 5m (16,4 ft) 3/8 Zoll ID x 1/8 Zoll Wand 10 Stück
17810627 12,7 mm (1/2 in.) Innendurchmesser C-Flex 374 1 m (3,25 ft.) 1/2 Zoll ID x 1/8 Zoll Wand 10 Stück
17890617 12,7 mm (1/2 in.) Innendurchmesser C-Flex 374 2,5 m (8,2 ft) 1/2 Zoll ID x 1/8 Zoll Wand 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 17830617 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. SH31079.02
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Vereinfachen Sie die Prozesskonnektivität und ermöglichen Sie eine höhere Effizienz für die meisten vor- und nachgelagerten Prozessabläufe.
Die Standardprodukte für die Flüssigkeitstransferbaugruppe werden direkt im Verkaufsraum mit den Thermo Scientific Standardprodukten Labtainer BPCS, Productainer BPCS, Einweg-Bioreaktoren, Mischer und Fermentoren verbunden, um ein umfassendes und vollständiges Set an Einwegprodukten zu liefern, die den Anforderungen Ihrer Einrichtung oder Ihres Prozesses gerecht werden. Die für viele gängige Verfahren im Fertigungsbereich entwickelte Lösung, wie z. B. für Probenahme, Transfer und Füllung, kann problemlos in der erforderlichen Schlauchgröße und -länge ausgewählt werden.
  •  Ein Satz von Produkten auf Lager reduziert die Anzahl der kundenspezifischen Lagereinheiten (SKUs), vereinfacht den Bestellprozess und reduziert die Anforderungen an die Produktlagerung
  • Mehrere Produktionsstätten gewährleisten die Sicherheit der Produktversorgung
  • Hergestellt unter cGMP-Bedingungen in ISO-7-Reinräumen, um ein hohes Qualitätsniveau zu gewährleisten
  • Mit ISO-, USP-, EP- und ASTM-Methoden getestet, um die Leistung zu validieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Abmessungen 1/8 Zoll ID x 1/16 Zoll Wand
Inhalt und Lagerung Zugelassen für die Lagerung unter Umgebungsbedingungen (15 bis 30 °C).
Schlauchstil 3,2 mm (1/8 in.) Innendurchmesser C-Flex 374
Schlauchgröße 2,5 m (8,2 ft)