Learn More
Thermo Scientific™ Standard-Pumpensatz für Einheit zur Flüssigkeitsübertragung
Artikelnummer. 17800687 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen:
1/2 Zoll ID x 1/8 Zoll Wand
1/4 Zoll ID x 3/32 Zoll Wand
3/8 Zoll ID x 1/8 Zoll Wand
Packungsgröße:
10 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen Packungsgröße
17800687 3/8 Zoll ID x 1/8 Zoll Wand 10 Stück
17810687 1/4 Zoll ID x 3/32 Zoll Wand 10 Stück
17820687 1/2 Zoll ID x 1/8 Zoll Wand 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17800687 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. SH31100.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1145.00 €
    973.42 € / 10 Stück
    Sparen 171.58 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Vereinfachen Sie die Prozesskonnektivität und ermöglichen Sie eine höhere Effizienz für die meisten vor- und nachgelagerten Prozessabläufe.
Die Standardprodukte für die Flüssigkeitstransferbaugruppe werden direkt im Verkaufsraum mit den Thermo Scientific Standardprodukten Labtainer BPCS, Productainer BPCS, Einweg-Bioreaktoren, Mischer und Fermentoren verbunden, um ein umfassendes und vollständiges Set an Einwegprodukten zu liefern, die den Anforderungen Ihrer Einrichtung oder Ihres Prozesses gerecht werden. Die für viele gängige Verfahren im Fertigungsbereich entwickelte Lösung, wie z. B. für Probenahme, Transfer und Füllung, kann problemlos in der erforderlichen Schlauchgröße und -länge ausgewählt werden.
  •  Ein Satz von Produkten auf Lager reduziert die Anzahl der kundenspezifischen Lagereinheiten (SKUs), vereinfacht den Bestellprozess und reduziert die Anforderungen an die Produktlagerung
  • Mehrere Produktionsstätten gewährleisten die Sicherheit der Produktversorgung
  • Hergestellt unter cGMP-Bedingungen in ISO-7-Reinräumen, um ein hohes Qualitätsniveau zu gewährleisten
  • Mit ISO-, USP-, EP- und ASTM-Methoden getestet, um die Leistung zu validieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Abmessungen 3/8 Zoll ID x 1/8 Zoll Wand
Inhalt und Lagerung Zugelassen für die Lagerung unter Umgebungsbedingungen (15 bis 30 °C).
Schlauchstil 9,52 mm (3/8 in) Innendurchmesser x 3,2 mm (1/8 in) Wand, 0,25 m (10 in) C-Flex 374 bis 0,5 m (19,7 in) Pharmed BPT bis 0,25 m (10 in), C-Flex 374
Schlauchgröße 0,25 m C-Flex 374, 0,5 m Pharmed BPT