Learn More
B Braun™ Pinzette, Standard
Artikelnummer. p-8005015
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
115 mm
145 mm
160 mm
300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10125162 115 mm 1 Stück
10128240 145 mm 1 Stück
10448260 300 mm 1 Stück
10224480 160 mm 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 10125162
Marke: B Braun™ BD043R
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Anzahl pro Packung 1/Packung
Bauweise/Design Gerade Geometrie
Länge (metrisch) 115 mm
Produkttyp Pinzette
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zahnchirurgie
Typ Standardpinzette