Learn More
BRAND™ Trichter mit Normschliff
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
40 mm
50 mm
80 mm
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 80 mm |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Stiel für NS 29/32 |
| Menge | 5 |
| Produkttyp | Trichter mit Normschliff |