Learn More
IDEX Health & Science, LLC Standard-Metrikgewindeadapter
Artikelnummer. 12947749
Ansicht ändern
Click to view available options
Anschlüsse:
10-32-Anschluss mit Kegel für den Anschluss einer Buchse M6 mit flachem Boden an einen Stecker
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlüsse
12947749 10-32-Anschluss mit Kegel für den Anschluss einer Buchse M6 mit flachem Boden an einen Stecker
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12947749 Lieferant IDEX Health & Science, LLC Lieferanten-Nr. 0201410
Verfügbar ab: 11-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ideal zum Verbinden von Anschlussstücken mit unterschiedlichen Gewinden
Unser Standard-Metrikgewindeadapter ist ideal zum Verbinden von Anschlussstücken mit unterschiedlichen Gewinden. Der P-650 hat eine 10-32-Anschlusskonfiguration mit Kegel für den Anschluss einer Buchse M6 mit flachem Boden an einen Stecker. Im Lieferumfang dieses Gewindeadapter sind keine Anschlussstücke enthalten.
  • Standard-Metrikgewindeadapter
  • Ideal zum Verbinden von Anschlussstücken mit unterschiedlichen Gewinden
  • 10-32-Anschlusskonfiguration mit Kegel für den Anschluss einer Buchse M6 mit flachem Boden an einen Stecker
  • Im Lieferumfang sind keine Anschlussstücke enthalten
  • Hubvolumen: 6,7 μl
  • Durchgangsbohrung: 0,75 mm (0,030 in.)
  • Gewinde an Gewinde: Buchse an Stecker
  • Gewindeanschlusskonfiguration mit Konus: M6 an 10-32
  • Material: PEEK
Spezifikation
Typ Gewindeadapter
Nenndruck 69 bar (1000 psi)
Hubvolumen 6,7 µl
Anschlüsse 10-32-Anschluss mit Kegel für den Anschluss einer Buchse M6 mit flachem Boden an einen Stecker
Gewindegröße 0,75 mm (0,030 in.)
Material PEEK
Zur Verwendung mit (Geräte) Stecker 10-32 mit Konus x Buchse M6 mit flachem Boden