Learn More
Pufferlösung pH 4,005, Reagecon™
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Beschreibung
Zum Gewährleisten zuverlässiger, meldepflichtiger pH-Wert-Messungen besitzt dieser pH-Wert-Pufferstandard durch eine lückenlose Rückverfolgbarkeitskette direkt auf die IUPAC-pH-Werte-Skala rückführbar. Eine rückverfolgbare Analyse ist für die Konsistenz und universelle Akzeptanz (einschließlich der Akzeptanz durch Aufsichtsbehörden) von pH-Wert-Ergebnissen erforderlich.
- Gemäß DIN 19266 hergestellt
- Wird mit detailliertem Analysezertifikat geliefert, das die Rückverfolgbarkeit auf NIST beschreibt
- Mit Standardpräzision auf einen NIST-Wert kalibriert
- Zertifizierung nach ISO 9001 :2008 und ISO 17025
- Angaben zur Temperaturabhängigkeit sowie Chargennummern und Verfallsdatum sind auf dem Etikett aufgedruckt
- Längere Haltbarkeit mit verbesserter Stabilität — auch nach dem Öffnen bis zum Verfallsdatum verwendbar
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | 0 °C |
| Siedepunkt | 100 °C |
| Farbe | Farblos |
| Analysenzertifikat | Ja |
| pH | 4.005 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 500 ml |
| Geruch | Merkmal |
| Rückführbarkeit auf NIST | Ja |
| Löslichkeitsinformationen | Fully miscible in water |