Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ SPT-3350 Silikonschlauch
Artikelnummer. 11998179
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4.8 mm
6.4 mm
8 mm
9,5 mm
11,1 mm
12,7 mm
15,9 mm
Außendurchmesser (metrisch):
9.6 mm
11.2 mm
12.8 mm
14,3 mm
15,9 mm
17,5 mm
20,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
15 Meter
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) unitSize
11998179 6.4 mm 11.2 mm 15 Meter
11988179 4.8 mm 9.6 mm 15 Meter
11908189 8 mm 12.8 mm 15 Meter
11918189 9,5 mm 14,3 mm 15 Meter
12326889 11,1 mm 15,9 mm 1 Stück
12366889 15,9 mm 20,6 mm 1 Stück
10683751 12,7 mm 17,5 mm 15 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11998179 Lieferant Saint Gobain Life Sciences Lieferanten-Nr. 9570214
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Tygon™ SPT-3350 Silikonschlauch für den Transport von Lebensmitteln und Getränken.
Tygon™ SPT-3350-Schläuche von Saint-Gobain ist ideal für die Ausgabe von Speisen und Getränken. Es ist bis zu dreimal glatter als andere Silikonschläuche.
  • Die ultra-glatte Innenbohrung verringert das Potenzial für Partikeleinlagerung
  • Minimale extrahierbare Substanzen tragen zur Aufrechterhaltung der Flüssigkeitsintegrität bei
  • Hervorragende Fließeigenschaften der Flüssigkeit
  • Kompletter Bestand in Standardgrößen erhältlich, einschließlich metrischer Größen
Typische Anwendungen
  • Abfüllen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Tygon™ SPT-3350-Schläuche erfüllen die Anforderungen der FDA 21 CFR 175.300 und NSF 51 Zertifizierungen.
Tygon™ Für den Silikonschlauch SPT-3350 liegt eine Masterdatei bei den USA vor. Food and Drug Administration.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA (21 CFR Teil 177.2600), NSF 51, ISO 10993
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,25 in.
Innendurchmesser (metrisch) 6.4 mm
Material Silikon
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,44 in.
Außendurchmesser (metrisch) 11.2 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 49.2 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 15 m
Dicke (angloamerikanisch) 0,09 in.
Dicke (metrisch) 2.4 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharma-, Kosmetik- und Medizinbranche.
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -112 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -80 °C
Verpackungsmenge Je 1
Farbe Durchscheinend
Härte 50 (Shore A)
Flexibility Flexibel
Maximaler Druck 0,84 bar (bei 23 °C) / 0,77 bar (bei 160 °C)
Vakuumstärke 759 mm Hg (bei 23 °C)
Max. Operating Temperature (English) 392 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 200 °C
Produkttyp Transferschläuche