missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Standard Rack for Microtiterplates, for Chest Freezers, 65 mm Shelf Height
Alle ansehen TENAK ProdukteBeschreibung
- Für den Einsatz in Tiefkühltruhen
- Die Gestelle sind mit einem Verriegelungsstab zur Sicherung der Kryoboxen ausgestattet
- Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | Mikrotiterplatten (8) |
| Material | Edelstahl |
| Positionen | 8 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühltruhen |
| Abmessungen (L x B x H) | 135 x 92 x 536 mm |
| Enthält | Verriegelungsstange |
| Höhe (metrisch) | 65 mm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?