Learn More
Tenak™ Standard Rack for Microtiterplates, for Chest Freezers, 65 mm Shelf Height
Alle ansehen TENAK Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Mikrotiterplatten (10)
Mikrotiterplatten (11)
Mikrotiterplatten (4)
Mikrotiterplatten (5)
Mikrotiterplatten (6)
Mikrotiterplatten (7)
Mikrotiterplatten (8)
Mikrotiterplatten (9)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für den Einsatz in Tiefkühltruhen
- Die Gestelle sind mit einem Verriegelungsstab zur Sicherung der Kryoboxen ausgestattet
- Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Verriegelungsstange |
| Aufnahmevermögen | Mikrotiterplatten (10) |
| Material | Edelstahl |
| Positionen | 10 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühltruhen |
| Abmessungen (L x B x H) | 135 x 92 x 669 mm |
| Höhe (metrisch) | 65 mm |