missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenak™ Standard Rack for Upright Freezer, 100 mm Box Height

Artikelnummer. 15230704 Alle ansehen TENAK Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Boxen (12)
Boxen (15)
Boxen (4)
Boxen (6)
Boxen (8)
Boxen (9)
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15230704

Marke: Tenak™ TE23212

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Standard Rack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.

  • Messen Sie die Innenhöhe und -tiefe Ihres Tiefkühlgeräts für die Auswahl des richtigen Racks
  • Gestelle können mit Tiefkühlgeräten aller Marken verwendet werden
  • Gefertigt aus Edelstahl

Spezifikation

Array 3 x 4
Aufnahmevermögen Boxen (12)
Material Edelstahl
Positionen 12
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiefkühlschränke
Abmessungen (L x B x H) 560 x 139 x 315 mm
Höhe (metrisch) 100 mm (Box)
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt