Learn More
Tenak™ Standard Rack for Upright Freezer, 130 mm Box Height
Product Code. 12419530 Shop All TENAK Products
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Boxen (10)
Boxen (12)
Boxen (15)
Boxen (6)
Boxen (8)
Boxen (9)
Unit Size:
1 Stück
Product Code. Aufnahmevermögen unitSize
12419530 Boxen (12) 1 Stück
12439530 Boxen (10) 1 Stück
12459520 Boxen (6) -
12459530 Boxen (15) 1 Stück
12479520 Boxen (8) 1 Stück
12499520 Boxen (9) 1 Stück
6 options
Product Code. 12419530
Brand: Tenak™ TE23334
Only null left
Add to basket
Add to basket
Standard Rack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
  • Messen Sie die Innenhöhe und -tiefe Ihres Tiefkühlgeräts für die Auswahl des richtigen Racks
  • Gestelle können mit Tiefkühlgeräten aller Marken verwendet werden
  • Gefertigt aus Edelstahl
Specifications
Aufnahmevermögen Boxen (12)
Material Edelstahl
Positionen 12
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiefkühlschränke
Abmessungen (L x B x H) 560 x 140 x 401 mm
Höhe (metrisch) 130 mm (Box)
Array 3 x 4