Learn More
Tenak™ Standard Rack for Upright Freezer, 130 mm Box Height
Artikelnummer. 12459520 Alle ansehen TENAK Produkte
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Boxen (10)
Boxen (12)
Boxen (15)
Boxen (6)
Boxen (8)
Boxen (9)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Aufnahmevermögen unitSize
12459520 Boxen (6) -
12419530 Boxen (12) 1 Stück
12439530 Boxen (10) 1 Stück
12459530 Boxen (15) 1 Stück
12479520 Boxen (8) 1 Stück
12499520 Boxen (9) 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 12459520
Marke: Tenak™ TE23328
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Standard Rack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
  • Messen Sie die Innenhöhe und -tiefe Ihres Tiefkühlgeräts für die Auswahl des richtigen Racks
  • Gestelle können mit Tiefkühlgeräten aller Marken verwendet werden
  • Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation
Aufnahmevermögen Boxen (6)
Material Edelstahl
Positionen 6
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiefkühlschränke
Abmessungen (L x B x H) 420 x 140 x 268 mm
Höhe (metrisch) 130 mm (Box)
Array 2 x 3