Learn More
Tenak™ Standard Rack for Upright Freezer, 130 mm Box Height
Artikelnummer. 12459530 Alle ansehen TENAK Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Boxen (10)
Boxen (12)
Boxen (15)
Boxen (6)
Boxen (8)
Boxen (9)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12459530
Marke: Tenak™ TE23338
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Standard Rack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
  • Messen Sie die Innenhöhe und -tiefe Ihres Tiefkühlgeräts für die Auswahl des richtigen Racks
  • Gestelle können mit Tiefkühlgeräten aller Marken verwendet werden
  • Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation
Array 3 x 5
Aufnahmevermögen Boxen (15)
Material Edelstahl
Positionen 15
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiefkühlschränke
Abmessungen (L x B x H) 683 x 140 x 401 mm
Höhe (metrisch) 130 mm (Box)