missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Messen Sie die Innenhöhe und -tiefe Ihres Tiefkühlgeräts für die Auswahl des richtigen Racks
- Gestelle können mit Tiefkühlgeräten aller Marken verwendet werden
- Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | Boxen (12) |
| Material | Edelstahl |
| Positionen | 12 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühlschränke |
| Abmessungen (L x B x H) | 422 x 139 x 320 mm |
| Höhe (metrisch) | 75 mm (Box) |
| Array | 4 x 3 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?