Learn More
Tenak™ Standard Rack for Upright Freezer, 75 mm Box Height
Artikelnummer. 15270684 Alle ansehen TENAK Produkte
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Boxen (10)
Boxen (12)
Boxen (15)
Boxen (16)
Boxen (20)
Boxen (6)
Boxen (8)
Boxen (9)
Array:
2 x 3
2 x 4
2 x 5
3 x 2
3 x 3
3 x 5
4 x 3
4 x 4
4 x 5
5 x 4
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Array unitSize
15270684 Boxen (16) 4 x 4 1 Stück
15210684 Boxen (12) 4 x 3 1 Stück
15210694 Boxen (10) 2 x 5 1 Stück
15230684 Boxen (8) 2 x 4 1 Stück
15230694 Boxen (15) 3 x 5 1 Stück
15250674 Boxen (6) 3 x 2 1 Stück
15250694 Boxen (20) 4 x 5 1 Stück
15270674 Boxen (6) 2 x 3 1 Stück
15290674 Boxen (9) 3 x 3 1 Stück
15290684 Boxen (20) 5 x 4 1 Stück
10 options
Artikelnummer. 15270684
Marke: Tenak™ TE23184
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Standard Rack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
  • Messen Sie die Innenhöhe und -tiefe Ihres Tiefkühlgeräts für die Auswahl des richtigen Racks
  • Gestelle können mit Tiefkühlgeräten aller Marken verwendet werden
  • Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation
Aufnahmevermögen Boxen (16)
Material Edelstahl
Positionen 16
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiefkühlschränke
Abmessungen (L x B x H) 560 x 139 x 320 mm
Höhe (metrisch) 75 mm (Box)
Array 4 x 4