Learn More
Tenak™ RACK FüR 13X5=65 PLATTEN 16MM HöHE, ES .
Alle ansehen TENAK Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Platten (52)
Platten (65)
Platten (70)
Platten (91)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Gestelle können entweder als eine Platte pro Regal verwendet werden, oder die Platten können gestapelt werden
- Aus Edelstahl.
- In unterschiedlichen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Gestell für Mikrotiterplatten |
| Array | 13 x 4 |
| Aufnahmevermögen | Platten (52) |
| Material | Edelstahl |
| Stapelbar | Ja |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikrotiterplatten, Tiefkühlschränke |
| Anzahl pro Packung | 1er-Packung |
| Abmessungen (L x B x H) | 360 x 135 x 221 mm |
| Breite (metrisch) | 135 mm |
| Höhe (metrisch) | 221 mm |
| Mehr anzeigen |