Learn More
Spectrum™ Standard-RC-Dialyseschläuche
Artikelnummer. 11465859
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
6,4 mm
16 mm
20,4 mm
29 mm
48 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
11465859 48 mm 1 Stück
11445859 6,4 mm 1 Stück
11455859 16 mm 1 Stück
11581060 20,4 mm 1 Stück
11591060 29 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11465859 Lieferant Spectrum™ Lieferanten-Nr. 132709
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Mehrzweck-Dialyseschläuche eignen sich optimal für die allgemeine Dialyse in verschiedenen Anwendungsbereichen und Volumen
  • Gütegrad der Membran
  • Membrantyp: RC
  • Molekulargewichtsgrenzwerte: 12 bis 14 K
Spezifikation
Produkttyp Dialysemembran
MWCO 12 bis 14 kDa
Material Regenerierte Cellulose
Durchmesser (metrisch) 48 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 1.88 Zoll
Länge (angloamerikanisch) 50 ft.
Länge (metrisch) 15 m
Kapazität (metrisch) 18 mL
Menge 50 Packung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Manche Schlauchrollen enthalten kein Glyzerin und müssen vor der Verwendung nicht eingeweicht werden