Learn More
Bochem™ Standard-Stativklemme
Click to view available options
Größe (metrisch) Griff:
100 mm
120 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- DIN 12894
- Korkfutter
Spezifikation
Spezifikation
| Material | 18/10 Edelstahl, Silikon |
| Durchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Länge (metrisch) | 180 mm |
| Größe (metrisch) Griff | 100 mm |
| Jaw Type | Rund |