Learn More
Brady™ Sicherheitsschlösser mit stabilem, verstärktem Nylongehäuse
Artikelnummer. 11761386
Click to view available options
Farbe:
Braun
Violett
Weiß
Packungsgröße:
1 BX
6 Stück
Artikelnummer. 11761386
Marke: Brady™ 813636
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Brady™ Standard-Sicherheitsschlösser mit Stahlbügel sind für alle Sicherheits- und Schutzbedürfnisse geeignet. Die Präzisionsfertigung stellt eine hohe Sabotagesicherheit sicher.
  • Der einzigartige Zylinder ist isoliert, um Mitarbeiter vor Stößen zu schützen, wenn der Schlüssel eingesteckt wird
  • Mit 6 Stiften, präzisionsgefertigt für spezifischere Schlüsseleinschnitte und bessere Manipulationssicherheit
  • Vorbehaltene, parazentrische Schlüsselführung sorgt für optimale Sicherheit
  • Die spezielle Konstruktion verhindert, dass sich der Schlüssel herausnehmen lässt, solange der Bügel des Vorhängeschlosses noch nicht geschlossen ist
  • Die Schlösser sind kompakt und leicht und stoßfest, temperaturbeständig, chemikalien- und korrosionsbeständig
  • Nicht leitendes, nicht funkenbildendes Gehäuse mit geripptem Design. Damit ist ein einfacheres Greifen und eine einfachere Handhabung möglich
  • Zu jedem Schloss wird ein Schlüssel mitgeliefert
  • Schlüssel verbleibt im Schloss - Schlüssel lässt sich erst herausnehmen, wenn der Bügel des Vorhängeschlosses sicher geschlossen ist
Spezifikation
Produkttyp Sicherheits-Vorhängeschlösser
Alternate Part Number SFTY PADLOCK STEEL 38MM SHA BROWN 6/PAC
Farbe Braun
Material Verstärktes Nylon
Beschreibung Sicherheitsschlösser – Standard
Durchmesser (metrisch) Bügel 6,5 mm
Abmessungen (L x B) 38.50 x 86.50 mm
Höhe (metrisch) 86,5 mm
Höhe (metrisch) Bügel 38 mm
Material (Shackle) Stahl
Anzahl Stifte 6
Menge 6/Packung
Breite (metrisch) 38,5 mm
Breite (metrisch) Bügel 33 mm