Learn More
Brady™ Sicherheitsschlösser mit stabilem, verstärktem Nylongehäuse
Artikelnummer. 15653557
Click to view available options
Farbe:
Braun
Violett
Weiß
Packungsgröße:
1 BX
6 Stück
Artikelnummer. 15653557
Marke: Brady™ 813637
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Brady™ Standard-Sicherheitsschlösser mit Stahlbügel sind für alle Sicherheits- und Schutzbedürfnisse geeignet. Die Präzisionsfertigung stellt eine hohe Sabotagesicherheit sicher.
  • Der einzigartige Zylinder ist isoliert, um Mitarbeiter vor Stößen zu schützen, wenn der Schlüssel eingesteckt wird
  • Mit 6 Stiften, präzisionsgefertigt für spezifischere Schlüsseleinschnitte und bessere Manipulationssicherheit
  • Vorbehaltene, parazentrische Schlüsselführung sorgt für optimale Sicherheit
  • Die spezielle Konstruktion verhindert, dass sich der Schlüssel herausnehmen lässt, solange der Bügel des Vorhängeschlosses noch nicht geschlossen ist
  • Die Schlösser sind kompakt und leicht und stoßfest, temperaturbeständig, chemikalien- und korrosionsbeständig
  • Nicht leitendes, nicht funkenbildendes Gehäuse mit geripptem Design. Damit ist ein einfacheres Greifen und eine einfachere Handhabung möglich
  • Zu jedem Schloss wird ein Schlüssel mitgeliefert
  • Schlüssel verbleibt im Schloss - Schlüssel lässt sich erst herausnehmen, wenn der Bügel des Vorhängeschlosses sicher geschlossen ist
Spezifikation
Produkttyp Sicherheits-Vorhängeschlösser
Alternate Part Number SFTY PADLOCK STEEL 38MM SHA PURPLE 6/PAC
Farbe Violett
Material Verstärktes Nylon
Beschreibung Sicherheitsschlösser – Standard
Durchmesser (metrisch) Bügel 6,5 mm
Abmessungen (L x B) 38.50 x 86.50 mm
Höhe (metrisch) 86,5 mm
Höhe (metrisch) Bügel 38 mm
Material (Shackle) Stahl
Anzahl Stifte 6
Menge 6/Packung
Breite (metrisch) 38,5 mm
Breite (metrisch) Bügel 33 mm