Learn More
Sampling Systems™ Standard-Reinigungsbürsten für Probenehmer
Artikelnummer. 15889401 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
600 mm
1100 mm
1600 mm
2100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15889401
Marke: Sampling Systems™ 8020A600
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Stellen Sie sicher, dass der Probenehmer ordnungsgemäß gereinigt wurde, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden. Sampling Systems™ Standard-Reinigungsbürsten für Probenehmer bestehen aus einer Reihe von Bürsten, die sich ideal für die Reinigung von Edelstahl- und Kunststoffprobenehmern eignen.
  • Hygienische Nylonbürsten
  • Robuster Aluminiumgriff
  • Standard-Pinselform
Spezifikation
Produkttyp Reinigungspinsel
Griffmaterial Aluminium
Durchmesser (metrisch) Borste 30 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Röhrchen mit 15 bis 30 mm Durchmesser
Länge (metrisch) 600 mm