Learn More
Macherey-Nagel™ Standard SIL G Silikaschichten auf Glasplatten
Artikelnummer. 16593850 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
200 Pc.
Packungsgröße:
200 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16593850 200 Pc. 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16593850 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 809017.200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    338.00 €
    282.40 € / 200 Stück
    Sparen 55.60 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Standard-Glasplatten TLC , die mit einer weichen Schicht unveränderten Silikagels für analytische und präparative Nutzung beschichtet sind, erhältlich mit UV-Anzeigen und auf Glas-, Aluminium- und Polyesterstützen erhältlich.
  • Glasplatten TLC , SIL G/UV 254
  • Vorbeschichtete, gebrauchsfertige Platten
  • Große Bandbreite an Plattengrößen, Oberflächenbeschichtungen und Rücklagen
Saugmittel (Silizium 60)
  • Spezifische Fläche (BET): 500 m²/g
  • Mittlere Porengröße: 60 Å
  • Spezifisches Porenvolumen: 0,75 ml/g
  • Partikelgröße: 5 bis 17 μm
  • Standardgütegrad
Dicke
  • Analytische Platten: 0,25 mm
  • Präparative Platten: 0,5 mm und 1 mm
  • 2 mm präparative Schichten verwenden etwas gröberes Material
Anzeigen
  • Mangan-aktiviertes Zinksilikat mit grüner Fluoreszenz (kurzwelliges UV, 254 nm)
  • Spezielles anorganisches fluoreszierendes Pigment mit blauer Fluoreszenz (langwelliges UV, 366 nm)
Ordner:
  • Hochpolymere Produkte
  • Stabil in fast allen organischen Lösungsmitteln
  • Widerstandsfähig gegen aggressive Visualisierungsreagenzien
Spezifikation
Trägermaterial Glas
Material Unmodifiziertes Silikagel (SiOH)
Partikelgröße 5 bis 17 μm
Porengröße 60 Å
Menge 200 Pc.
Typ Glasplatten, die mit Siliziumgel beschichtet sind
Fluoreszierender Indikator Nein
Zur Verwendung mit (Anwendung) Steroide, Antibiotika, Amine, Aminosäuren, Hormone, Süßstoffe, Aflatoxine, Vitamine, Normalphase (NP), Alkaloide, Analgetika, Marihuana-Verbindungen, Patulin, Standardanwendungen TLC
Zur Verwendung mit (Geräte) Dünnschichtchromatographie (TLC)
Enthält 200x TLC Glasplatten (5 x 10 cm)
Porenvolumen 0.75 mL/g
Produktlinie SIL G
Sorbens SIL G
Spezifische Oberfläche ∼500 m2/g
Lagerungsbedingungen 15 °C bis 25 °C (59 °F bis 77 °F)
Dicke (metrisch) 0.25 mm
Abmessungen (L x B) 5 x 10 cm