Learn More
Macherey-Nagel™ SILGUR Standardmäßige Kieselgelschichten auf Glasplatten
Alle ansehen Macherey-Nagel ProdukteBeschreibung
- Silika 60, spezifische Oberfläche (BET) ∼ 500 m2/g, mittlere Porengröße 60 Å,
- Spezifisches Porenvolumen 0,75 ml/g, Partikelgröße 5–17 µm
- Erhältlich als Glasplatten mit oder ohne Fluoreszenzanzeige
- Auch erhältlich als ALUGRAM™ Xtra-Aluminiumplatten
- Hervorragende Trennleistung
- Einfaches und zuverlässiges Schneiden
- Ausgezeichnete Benetzbarkeit
- Kieselguhrzone für schnelle Probenanwendung
- Da Kieselguhr gegenüber einer großen Anzahl von Verbindungen vollständig inert ist, bilden die Proben immer ein schmales Band an der Schnittstelle der beiden Adsorptionsmittel, unabhängig von Form, Größe oder Position der Punkte in der konzentrierenden Zone (siehe Abbildung). Die Trennung erfolgt dann in der Silikaschicht
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Silica 60 |
| Partikelgröße | 5 bis 17 μm |
| Porengröße | 60 Å |
| Menge | 50er-Packung |
| Typ | Glasplatten |
| Fluoreszierender Indikator | UV254 |
| Porenvolumen | 0.75 ml/g |
| Spezifische Oberfläche | ∼500 m2/g |
| Dicke (metrisch) | 0.25 mm |
| Abmessungen (L x B) | 100 x 200 mm |