Learn More
Macherey-Nagel™ SILGUR Standardmäßige Kieselgelschichten auf Glasplatten
Artikelnummer. 10786522 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
100 x 200 mm
200 x 200 mm
Fluoreszierender Indikator:
Keine
UV254
Packungsgröße:
25 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Fluoreszierender Indikator unitSize
10786522 200 x 200 mm UV254 25 Stück
10226191 100 x 200 mm Keine 50 Stück
10401672 200 x 200 mm Keine 25 Stück
10115191 100 x 200 mm UV254 50 Stück
4 options
Artikelnummer. 10786522
Marke: Macherey-Nagel™ 810023
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Separate nichtflüchtige Mischungen mit Schichten aus unmodifiziertem Standard-Silika für TLC (Dünnschichtchromatografie). Standard SILGUR-Silikaschichten auf Glasplatten stehen in einer Vielzahl von Plattengrößen und Schichtdicken zur Verfügung. Wählen Sie einen Fluoreszenzindikator aus, und entscheiden Sie sich für eine geeignete Packungsgröße.
  • Silika 60, spezifische Oberfläche (BET) ∼ 500 m2/g, mittlere Porengröße 60 Å, 
  • Spezifisches Porenvolumen 0,75 ml/g, Partikelgröße 5–17 µm
  • Erhältlich als Glasplatten mit oder ohne Fluoreszenzanzeige
  • Auch erhältlich als ALUGRAM™ Xtra-Aluminiumplatten 
  • Hervorragende Trennleistung
  • Einfaches und zuverlässiges Schneiden
  • Ausgezeichnete Benetzbarkeit
  • Kieselguhrzone für schnelle Probenanwendung 
  • Da Kieselguhr gegenüber einer großen Anzahl von Verbindungen vollständig inert ist, bilden die Proben immer ein schmales Band an der Schnittstelle der beiden Adsorptionsmittel, unabhängig von Form, Größe oder Position der Punkte in der konzentrierenden Zone (siehe Abbildung). Die Trennung erfolgt dann in der Silikaschicht
Spezifikation
Material Silica 60
Partikelgröße 5 bis 17 μm
Porengröße 60 Å
Menge 25er-Packung
Typ Glasplatten
Fluoreszierender Indikator UV254
Porenvolumen 0.75 ml/g
Spezifische Oberfläche ∼500 m2/g
Dicke (metrisch) 0.25 mm
Abmessungen (L x B) 200 x 200 mm